2,5-Diméthylindole
Fournisseur: Molekula
MOLE22095440-1GEA 0 EUR InStock
MOLE22095440-1G
2,5-Diméthylindole
2,5-Diméthylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005621
Numéro CAS: 1196-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité