5-Bromoisoquinoleine
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
10007079-1 10007079-500
CAYM10007079-1EA 123 EUR InStock
CAYM10007079-1 CAYM10007079-500
5-Bromoisoquinoleine
5-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD01646405
Numéro CAS: 34784-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité