Cérium tribromure ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cérium (III) bromure
44432.18EA 310 EUR InStock
44432.18 44432.09
Cérium tribromure ≥99.998% (base métaux)
Cérium tribromure
Formule: CeBr₃
MW: 379,83 g/mol
Point de fusion: 732 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016004
Numéro CAS: 14457-87-5
Merck Index: 14,1995
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité