Trichlorure d'erbium, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Dans une ampoule sous argon
35739.06EA 208 EUR InStock
35739.06 35739.14
Trichlorure d'erbium, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trichlorure d'erbium
Formule: Cl₃Er
MW: 273,62 g/mol
Point d'ébullition: 1500 °C
Point de fusion: 774 °C
Densité: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010989
Numéro CAS: 10138-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité