Trichlorure d'europium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ampouled under argon
35738.03 35738.06 35738.14
35738.03EA 120 EUR InStock
35738.03 35738.06 35738.14
Trichlorure d'europium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trichlorure d'europium
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-76-0 Molecular Formula: EuCl3 Formula Weight: 258.32 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010994
Formule: Cl₃Eu
MW: 258,32 g/mol
Point de fusion: 850 °C
Densité: 4.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010994
Numéro CAS: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4
Merck Index: 14,3904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité