Trichlorure de lanthane, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lanthane (III) chlorureLanthane trichlorure
87911.14EA 214 EUR InStock
87911.14 87911.22 87911.06
Trichlorure de lanthane, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trichlorure de lanthane
Formule: Cl₃La
MW: 245,26 g/mol
Point d'ébullition: 1000 °C
Point de fusion: 860 °C
Densité: 3,842
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011068
Numéro CAS: 10099-58-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5363
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité