Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichlorure de lanthane

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Lanthane (III) chlorureLanthane trichlorure

ROTH3979.1EA 77.9 EUR InStock
ROTH3979.1
Trichlorure de lanthane
Trichlorure de lanthane


Formule: Cl₃La
MW: 245,26 g/mol
Point de fusion: 857 °C
Densité: 3,8773 g/cm³ (–0.15 °C)
Numéro MDL: MFCD00011068
Numéro CAS: 10099-58-8
Merck Index: 13,05379
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité