Trichlorure de lutetium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
18685.06EA 636 EUR InStock
18685.06 18685.03
Trichlorure de lutetium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trichlorure de lutetium
Formule: Cl₃Lu
MW: 281,33 g/mol
Point de fusion: 905 °C (subl.)
Densité: 3,98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011099
Numéro CAS: 10099-66-8
Merck Index: 14,5615
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité