Trichlorure de lutetium, ultra sec ≥99.98% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
ampouled under argon
35802.03 35802.06
35802.03EA 164 EUR InStock
35802.03 35802.06
Trichlorure de lutetium, ultra sec ≥99.98% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trichlorure de lutetium
Purity: 99.98% CAS No.: 10099-66-8 Molecular Formula: LuCl3 Formula Weight: 281.33 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.98 Melting Point: 905° subl. Merck Reference: 14,5615 MDL No.: MFCD00011099
Formule: Cl₃Lu
Point de fusion: 905 °C (subl.)
Densité: 3.98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011099
Numéro CAS: 10099-66-8
EINECS: 233-240-1
Merck Index: 14,5615
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité