Néodyme (III) chlorure , ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ampouled under argon
14282.06 14282.14
14282.06EA 296 EUR InStock
14282.06 14282.14
Néodyme (III) chlorure , ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Néodyme (III) chlorure
Purity: 99.99% CAS No.: 10024-93-8 Molecular Formula: NdCl3 Formula Weight: 250.60 Physical Form: -20 Mesh Powder, Ampouled under argon Density: 4.134 Melting Point: 784° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011132
Formule: Cl₃Nd
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 784 °C
Densité: 4.134
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011132
Numéro CAS: 10024-93-8
EINECS: 233-031-5
Merck Index: 14,6450
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité