Samarium (III) chlorure, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Samarium (III) chloride
ampouled under argon
35804.04 35804.09 35804.18
35804.04EA 73.3 EUR InStock
35804.04 35804.09 35804.18
Samarium (III) chlorure, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Samarium (III) chlorure
Purity: 99.9% CAS No.: 10361-82-7 Molecular Formula: SmCl3 Formula Weight: 256.71 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.46 Melting Point: 678° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011235
Formule: Cl₃Sm
MW: 256,72 g/mol
Point d'ébullition: Dec.
Point de fusion: 678 °C
Densité: 4.46
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011235
Numéro CAS: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0
Merck Index: 14,8347
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité