Cérium trifluorure ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
21118.14 21118.22 21118.36
21118.14EA 101 EUR InStock
21118.14 21118.22 21118.36
Cérium trifluorure ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Cérium trifluorure
Purity: 99.9% CAS No.: 7758-88-5 Molecular Formula: CeF3 Formula Weight: 197.12 Physical Form: Powder Density: 6.16 Melting Point: 1460° Boiling Point: ca 2300° Solubility: Practically insoluble in, but slowly hydrolyzed by water Merck Reference: 14,1998 MDL No.: MFCD00010932
Formule: CeF₃
MW: 197,11 g/mol
Point d'ébullition: ∼2300 °C
Point de fusion: 1460 °C
Densité: 6.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010932
Numéro CAS: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 14,1998
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité