Cérium trifluorure, Patinal®
1.02269.0100 1.02269.1000
1.02269.0100EA 0 EUR InStock
1.02269.0100 1.02269.1000
Cérium trifluorure, Patinal®
Cérium trifluorure
Formule: CeF₃
MW: 197,11 g/mol
Point d'ébullition: ∼1730 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 817 °C
Densité: 3.92 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010932
Numéro CAS: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité