Trifluorure de dysprosium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13656.14 13656.22
13656.14EA 116 EUR InStock
13656.14 13656.22
Trifluorure de dysprosium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure de dysprosium
Purity: 99.9% CAS No.: 13569-80-7 Molecular Formula: DyF3 Formula Weight: 219.50 Physical Form: Crystalline Lump Density: 7.5 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1360° Boiling Point: 2200° MDL No.: MFCD00016071
Formule: DyF₃
MW: 219,5 g/mol
Point d'ébullition: 2200 °C
Point de fusion: 1360 °C
Densité: 7.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016071
Numéro CAS: 13569-80-7
EINECS: 236-992-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité