Difluorure d'europium, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41737.02EA 86.5 EUR InStock
41737.02 41737.04 41737.09
Difluorure d'europium, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Difluorure d'europium
Formule: EuF₂
MW: 189,96 g/mol
Point d'ébullition: >2400 °C
Point de fusion: 1380 °C
Densité: 6,495
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01866333
Numéro CAS: 14077-39-5
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité