Trifluorure de lutetium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Fluorure de lutetium (III)Lutetium (III) fluorure
14620.06EA 295 EUR InStock
14620.06 14620.03
Trifluorure de lutetium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure de lutetium
Formule: LuF₃
MW: 231,96 g/mol
Point d'ébullition: 2200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1182 °C
Densité: 8,3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016191
Numéro CAS: 13760-81-1
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité