Trifluorure de néodyme, Patinal®
Fournisseur: Merck
1.06739.0100EA 0 EUR InStock
1.06739.0100
Trifluorure de néodyme, Patinal®
Trifluorure de néodyme
Formule: F₃Nd
MW: 201,24 g/mol
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1410 °C
Densité: 6,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011135
Numéro CAS: 13709-42-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité