Fluorure de terbium (III), anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Terbium(III) fluoride, Terbium trifluoride
13657.06 13657.14
13657.06EA 133 EUR InStock
13657.06 13657.14
Fluorure de terbium (III), anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fluorure de terbium (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 13708-63-9 Molecular Formula: TbF3 Formula Weight: 215.92 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049572
Formule: TbF₃
MW: 215,92 g/mol
Point d'ébullition: 2277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1172 °C
Densité: 7.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049572
Numéro CAS: 13708-63-9
EINECS: 237-247-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité