Fluorure de terbium (III)
Synonyms: Terbium(III) fluoride, Terbium trifluoride
007305-5G 007305-25G
FLUO007305-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007305-5G FLUO007305-25G
Fluorure de terbium (III)
Fluorure de terbium (III)
Formule: TbF₃
MW: 215,92 g/mol
Point d'ébullition: 2277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1172 °C
Densité: 7.23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00049572
Numéro CAS: 13708-63-9
EINECS: 237-247-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité