Triiodure d'erbium, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Dans une ampoule sous argon
35695.06EA 407 EUR InStock
35695.06 35695.03
Triiodure d'erbium, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Triiodure d'erbium
Formule: ErI₃
MW: 547,97 g/mol
Point d'ébullition: 1280 °C
Point de fusion: 1020 °C
Densité: ∼5,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016075
Numéro CAS: 13813-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité