Triiodure d'erbium, anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
43372.18EA 937 EUR InStock
43372.18 43372.09
Triiodure d'erbium, anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Triiodure d'erbium
Formule: ErI₃
MW: 547,97 g/mol
Point d'ébullition: 1280 °C
Point de fusion: 1020 °C
Densité: ∼5,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016075
Numéro CAS: 13813-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité