Cérium (IV) oxyde 2oz (57g) composé de polissage
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dioxyde de cerium
39802.LAEA 90 EUR InStock
39802.LA
Cérium (IV) oxyde 2oz (57g) composé de polissage
Cérium (IV) oxyde
Polishing compound for IR crystal windows
Formule: CeO₂
MW: 172,11 g/mol
Point d'ébullition: 3468 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2000 °C
Densité: 7,13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010933
Numéro CAS: 1306-38-3
Merck Index: 12,02035
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité