Cérium (IV) oxyde 1-3 mm pour analyse élémentaire, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Dioxyde de cerium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02263.0100EA 195 EUR InStock
1.02263.0100
Cérium (IV) oxyde 1-3 mm pour analyse élémentaire, Supelco®
Cérium (IV) oxyde
Formule: CeO₂
MW: 172,11 g/mol
Point d'ébullition: 3468 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2000 °C
Densité: 7,13 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00010933
Numéro CAS: 1306-38-3
Merck Index: 12,02035
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 172.11 g/mol
Bulk Density 1280 kg/m3
Density 7.3 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité