Erbium (III) oxyde ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Erbium oxydeTrixyde de dierbiumOxyde d'erbium (III)
44668.18EA 277 EUR InStock
44668.18 44668.09
Erbium (III) oxyde ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre
Erbium (III) oxyde
Formule: Er₂O₃
MW: 382,52 g/mol
Point de fusion: 2400 °C
Densité: 8,64
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010991
Numéro CAS: 12061-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité