Oxyde d'europium (III) ≥99.996% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
44347.06 44347.14 44347.22
44347.06EA 235 EUR InStock
44347.06 44347.14 44347.22
Oxyde d'europium (III) ≥99.996% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Oxyde d'europium (III)
Purity: 99.996% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Formule: Eu₂O₃
MW: 351,92 g/mol
Point de fusion: 2291 °C
Densité: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010997
Numéro CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité