Holmium oxyde ≥99.995% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Synonyms: Oxyde d'holmiumOxyde d'holmium (III)Trioxyde de diholmium
10910.14EA 746 EUR InStock
10910.14 10910.03 10910.06
Holmium oxyde ≥99.995% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Holmium oxyde
Formule: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
Point d'ébullition: 2600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2360 °C
Densité: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011053
Numéro CAS: 12055-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité