Holmium oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
36357.09 36357.18
36357.09EA 215 EUR InStock
36357.09 36357.18
Holmium oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Holmium oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 12055-62-8 Molecular Formula: Ho2O3 Formula Weight: 377.86 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Odour: Odourless Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011053
Formule: Ho₂O₃
Point d'ébullition: 2600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2360 °C
Densité: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011053
Numéro CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Merck Index: 14,4727
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité