Holmium oxyde ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Oxyde d'holmiumOxyde d'holmium (III)Trioxyde de diholmium
24591.105EA 147 EUR InStock
24591.105
Holmium oxyde ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
Holmium oxyde
Formule: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
Point d'ébullition: 2600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2400 °C
Densité: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011053
Numéro CAS: 12055-62-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité