Lutétium (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Oxyde de lutétiumTrixyde de dilutétiumOxyde de lutétium (III)
36244.03EA 205 EUR InStock
36244.03 36244.06
Lutétium (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Lutétium (III) oxyde
Formule: Lu₂O₃
MW: 397,93 g/mol
Point de fusion: 2487 °C
Densité: 9,420
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011100
Numéro CAS: 12032-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité