ESD safety shoes, sandals, Velcro® fastening, Safety-Grip, White Easy Low ESD S1
Fournisseur: ELTEN GMBH
72015/44 72015/40 72015/46 72015/45 72015/39 72015/43 72015/48 72015/42 72015/41 72015/47
114-8861EA 74.9 EUR InStock
114-8861 114-8857 114-8863 114-8862 114-8856 114-8860 114-8865 114-8859 114-8858 114-8864
ESD safety shoes, sandals, Velcro® fastening, Safety-Grip, White Easy Low ESD S1
Chaussures et bottes
Leather-free, lightweight ESD safety sandal made from hydrophobised microfibre upper, a padded tongue and a slip resistant MONO-PU sole SAFETY-GRIP.
  • Climate regulating, breathable textile lining
  • Replaceable insole; orthopaedic insoles possible
  • Full-length inlay sole ESD PRO grey
  • Anatomically shaped insole and ankle support for improved stability
  • Soft fleece ESD insole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in dry work areas such as industry, storage, transport, construction etc.
Colour: White
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité