Système de respirateur à air propulsé (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-300+
Fournisseur: 3M
TR3600 TR302EPLUS TR315EPLUS
111-2408EA 334 EUR InStock
111-2408 111-2404 111-2405
Système de respirateur à air propulsé (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-300+
Respirators Systèmes de respiration
Le système respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300+ est facile à utiliser, polyvalent et adapté aux environnements exposés aux particules.
  • Deux options de débit sélectionnables : 185 et 205 L/min
  • Le filtre très efficace capture les poussières, les brouillards et les fumées dangereux, ainsi que des options pour les gaz et les vapeurs nuisibles
  • Conception équilibrée mince et légère pour un confort exceptionnel
  • Une alarme sonore et LED signale une faible charge de la batterie ou un faible débit d'air
  • Batterie lithium-ion avec LED pour indiquer l'état de charge
  • L'écran affiche l'état de charge de la batterie, le débit d'air sélectionné et l'état de chargement du filtre à particules pendant l'utilisation
Le TR-300+ Powered Air Turbo, lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système approuvé avec des filtres appropriés, offre une protection contre :
Particules, par ex. poussières fines, brouillards et fumées métalliques.
Niveaux d'odeurs nuisibles (inférieurs à la limite d'exposition sur le lieu de travail) des gaz et vapeurs organiques
Niveaux d'odeurs nuisibles (inférieurs à la limite d'exposition sur le lieu de travail) des gaz acides et jusqu'à 10× la limite d'exposition sur le lieu de travail du fluorure d'hydrogène.
Certifications: Le TR-300+ Powered Air Turbo, en combinaison avec les coiffes approuvées par 3M, a été testé et approuvé selon la norme EN 12941:1998+A2:2008. Répond également aux exigences de protection contre la poussière et d'eau de pulvérisation (IP 53) de la norme EN 60529.
Information de livraison: L'unité TR-302E+ Turbo est fournie avec un couvercle de filtre, un indicateur de débit d'air et des pare-étincelles.
Le kit de démarrage TR-315E+ comprend une unité turbo TR-302E+, un filtre à particules, une ceinture standard, une batterie haute capacité, un kit de chargeur de batterie, un tube respiratoire à réglage automatique, un indicateur de débit d'air et des pare-étincelles.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité