Néodyme (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
11248.18 11248.30 11248.A1
11248.18EA 133 EUR InStock
11248.18 11248.30 11248.A1
Néodyme (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Néodyme (III) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1313-97-9 Molecular Formula: Nd2O3 Formula Weight: 336.48 Physical Form: Powder Density: 7.24 Melting Point: 2272° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011134
Formule: Nd₂O₃
MW: 336,48 g/mol
Point d'ébullition: 3760 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2272 °C
Densité: 7.24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011134
Numéro CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,6450
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité