Terbium (III,IV) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tetraterbium heptaoxide, Terbium oxide
11207.09 11207.18 11207.A1 11207.30
11207.09EA 315 EUR InStock
11207.09 11207.18 11207.A1 11207.30
Terbium (III,IV) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Terbium (III,IV) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 12037-01-3 Molecular Formula: Tb4O7 Formula Weight: 747.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00083151
Formule: O₇Tb₄
MW: 747,7 g/mol
Point de fusion: 2340 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083151
Numéro CAS: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3
Merck Index: 14,9157
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité