Oxyde de thulium (III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11198.04 11198.09 11198.18
11198.04EA 171 EUR InStock
11198.04 11198.09 11198.18
Oxyde de thulium (III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Oxyde de thulium (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-44-1 Molecular Formula: O3Tm2 Formula Weight: 385.87 Physical Form: Powder Appearance: Pale green Melting Point: 2425° Solubility: Dissolves slowly in strong acids Merck Reference: 14,9394 MDL No.: MFCD00011285
Formule: O₃Tm₂
Point de fusion: 2425 °C
Densité: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011285
Numéro CAS: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6
Merck Index: 14,9394
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité