Ytterbium (III) oxyde ≥99.998% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
10919.06 10919.14
10919.06EA 93.1 EUR InStock
10919.06 10919.14
Ytterbium (III) oxyde ≥99.998% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Ytterbium (III) oxyde
Purity: 99.998% CAS No.: 1314-37-0 Molecular Formula: Yb2O3 Formula Weight: 394.08 Physical Form: Powder Density: 9.2 Melting Point: 2227° Merck Reference: 14,10105 MDL No.: MFCD00011290
Formule: O₃Yb₂
MW: 394,08 g/mol
Point de fusion: 2227 °C
Densité: 9.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011290
Numéro CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Merck Index: 14,10105
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité