Cérium (IV) sulfate, anhydre 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Disulfate de cérium
L20254.36EA 853 EUR InStock
L20254.36 L20254.14 L20254.22
Cérium (IV) sulfate, anhydre 97%
Cérium (IV) sulfate
Formule: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Point de fusion: 195 °C
Densité: 3,91
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
ONU: 3085
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,02036
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité