Ammonium-cérium (IV) nitrate 99% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
423545000 423540250 423541000 423540500 423540025
ACRO423545000EA 265 EUR InStock
ACRO423545000 ACRO423540250 ACRO423541000 ACRO423540500 ACRO423540025
Ammonium-cérium (IV) nitrate 99% ACS
Ammonium cerium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Point de fusion: 107…108 °C
Densité: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00509
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité