Ammonium-cérium (IV) nitrate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02276.0100 1.02276.1000
1.02276.0100EA 133 EUR InStock
1.02276.0100 1.02276.1000
Ammonium-cérium (IV) nitrate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Ammonium cerium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Point de fusion: 107…108 °C
Densité: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
ONU: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,00509
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1410 g/l (20 °C)
Melting Point 108 °C
Molar Mass 548.22 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.49 g/cm3
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité