1-Naphthyl boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
344690010 344690050 AC34469.1 AC34469.10 344690250
ACRO344690010EA 33.7 EUR InStock
ACRO344690010 ACRO344690050 MAYBAC34469.1 MAYBAC34469.10 ACRO344690250
1-Naphthyl boronic acid 97%
1-Naphthyl boronic acid
Formule: C₁₀H₉BO₂
MW: 171,99 g/mol
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019722
Numéro CAS: 13922-41-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité