1-Naphthyl boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
N0630-1G N0630-25G N0630-5G
TCIAN0630-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAN0630-1G TCIAN0630-25G TCIAN0630-5G
1-Naphthyl boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1-Naphthyl boronic acid
Formule: C₁₀H₉BO₂
MW: 171,99 g/mol
Point de fusion: 259 °C
Numéro MDL: MFCD00019722
Numéro CAS: 13922-41-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bae4c25ee0bed755c653a0507bdc7b6ab891bbc&vid=8bae4c25ee0bed755c653a0507bdc7b6ab891bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité