2-Naphthyl boronic acid 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
359620010 359620050
ACRO359620010EA 34.1 EUR InStock
ACRO359620010 ACRO359620050
2-Naphthyl boronic acid 97+%
2-Naphthyl boronic acid
Formule: C₁₀H₉BO₂
Point de fusion: 269…275 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236051
Numéro CAS: 32316-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité