2-Naphthyl boronic acid
Fournisseur: Molekula
MOLEM51174107EA 0 EUR InStock
MOLEM51174107
2-Naphthyl boronic acid
2-Naphthyl boronic acid
Formule: C₁₀H₉BO₂
MW: 171,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236051
Numéro CAS: 32316-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité