1-Bromo-2-méthoxynaphtalène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18926.06 A18926.14 A18926.22
A18926.06EA 99.3 EUR InStock
A18926.06 A18926.14 A18926.22
1-Bromo-2-méthoxynaphtalène ≥97%
1-Bromo-2-méthoxynaphtalène
Purity: 97% CAS No.: 3401-47-6 Molecular Formula: C11H9BrO Formula Weight: 237.10 Melting Point: 79-80° Beilstein Reference: 2045600
Formule: C₁₁H₉BrO
MW: 237,1 g/mol
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055374
Numéro CAS: 3401-47-6
EINECS: 222-272-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité