Acide 2-naphtoïque
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide β-naphtoïque
MOLE48753954-100GEA 0 EUR InStock
MOLE48753954-100G
Acide 2-naphtoïque
Acide 2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…183 °C
Densité: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004101
Numéro CAS: 93-09-4
Merck Index: 12,06469
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité