Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octafluoronaphtalène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC15710700EA 155 EUR InStock
EHERC15710700
Octafluoronaphtalène
Octafluoronaphtalène


Formule: C₁₀F₈
MW: 272,1 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…86 °C
Densité: 2,069 g/cm³ (–70 °C)
Numéro MDL: MFCD00014307
Numéro CAS: 313-72-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité