Isocyanate de 1-naphtyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Naphthylisocyanate
A17200.03 A17200.06 A17200.14
A17200.03EA 28.6 EUR InStock
A17200.03 A17200.06 A17200.14
Isocyanate de 1-naphtyle ≥98%
Isocyanate de 1-naphtyle
Purity: 98% CAS No.: 86-84-0 Molecular Formula: C11H7NO Formula Weight: 169.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.6335 Odour: Irritating Melting Point: 4° Boiling Point: 269° Beilstein Reference: 742779 Merck Reference: 14,6410 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00003881
Formule: C₁₁H₇NO
MW: 169,18 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.177
Point d'éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003881
Numéro CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6410
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité