Isothiocyanate de 1-naphtyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
128240050 128240100
ACRO128240050EA 86.3 EUR InStock
ACRO128240050 ACRO128240100
Isothiocyanate de 1-naphtyle 98%
Isothiocyanate de 1-naphtyle
Formule: C₁₁H₇NS
MW: 185,25 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 55.5…57 °C
Densité: 1,81 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003882
Numéro CAS: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (5 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité