1,8-Naphtalènediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
371180050 371181000 371185000
ACRO371180050EA 39.8 EUR InStock
ACRO371180050 ACRO371181000 ACRO371185000
1,8-Naphtalènediamine 97%
1,8-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 63…66 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004033
Numéro CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06459
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité