1,8-Naphtalènediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15966.18 A15966.0B A15966.30
A15966.18EA 55.3 EUR InStock
A15966.18 A15966.0B A15966.30
1,8-Naphtalènediamine 97%
1,8-Naphtalènediamine
Purity: 97% CAS No.: 479-27-6 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 195°(383°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 205°/12mm Beilstein Reference: 742841 Merck Reference: 14,6372 MDL No.: MFCD00004033
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 61…65 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C (383 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004033
Numéro CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
ONU: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6372
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité