1-Nitronaphtalène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-306EA 245 EUR InStock
PROOBCR-306
1-Nitronaphtalène
1-Nitronaphtalène
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59…61 °C
Densité: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003913
Numéro CAS: 86-57-7
ONU: 2538
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06711
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité